MABE870
Anti-Lin28A Antibody, clone 35L33G
clone 35L33G, from mouse
Synonym(e):
Protein lin-28 homolog A, Lin-28A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, Lin28A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
35L33G, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIN28A(79727)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
CLIP Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lin28A in A3-1 mESC lysates (Cho, J., et al. (2012). Cell. 151:765-777).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin28A in 10 µg of H9 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable