MABE432
Anti-TRIM33 Antibody, clone 3B5.1
clone 3B5.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33, Ectodermin homolog, RET-fused gene 7 protein, Protein Rfg7, Transcription intermediary factor 1-gamma, TIF1-gamma, Tripartite motif-containing protein 33
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM33(51592)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Nuclear Receptors
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRIM33 in 10 µg of K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable