MABE1934
Anti-IKFZ3 degron tag Antibody, clone 1C3-D3-F8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C3-D3-F8, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 58.02 kDa
observed mol wt ~39 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey, bovine, rat
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Zinc finger protein Aiolos (IKZF3) in lysates from HEK293 cells ectopically expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA, but not in lysate from untransfected HEK293 cells (wild type).
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable