MABE1824
Anti-LbCpf1 Antibody, clone 2D5-6G11
clone 2D5-6G11, from mouse
Synonym(e):
Cpf1
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D5-6G11, monoclonal
Speziesreaktivität
Lachnospiraceae, bacteria
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LbCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged LbCpf1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable