MABD136
Anti-Wnt-5a Antibody, clone 6F2
ascites fluid, clone 6F2, from mouse
Synonym(e):
Protein Wnt-5a
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WNT5A(7474)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected Wnt-5a in PC-12 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected Wnt-5a in Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable