MABC82
Anti-RIP1/RIPK1 Antibody, clone 3C6.1
clone 3C6.1, from mouse
Synonym(e):
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, Cell death protein RIP, Receptor-interacting protein 1, RIP-1, Serine/threonine-protein kinase RIP
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIPK1(8737)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RIP1/RIPK1 in 200 µg of Jurkat cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable