MABC1123
Anti-CEACAM5 (CD66e) Antibody, clone M5A
clone M5A, from mouse
Synonym(e):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, Carcinoembryonic antigen, Meconium antigen 100, CD66e
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M5A, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEACAM5(1048)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected CEACAM5 (CD66e) in Radioimmunoassay applications (Nittka, S., et. al. (2014). PLoS One. 9(9):e106921; Yazaki, P.J., et. al. (2004). Protein Eng Des Sel. 17(5):481-9; Yazaki, P.J., et. al. (2013). Protein Eng Des Sel. 26(3):187-93).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CEACAM5 (CD66e) in one million HT29 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit