Dokumente
MAB5554
Sigma-Aldrich
Anti-Pax6-Antikörper, Klon AD1.5
ascites fluid, clone AD1.5, Chemicon®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AD1.5, monoclonal
Speziesreaktivität
zebrafish, rat, human, chicken, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAX6(5080)
Spezifität
Erkennt Pax6.
Immunogen
Rekombinantes humanes Pax6.
Anwendung
Der Anti-Pax6-Antikörper, Klon AD1.5, ist ein Antikörper gegen Pax6 zur Verwendung in IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Western Blot. Der Antikörper erkennt die 46- und 48-kDa-Pax6-Proteine. Immunhistochemie an gefrorenen Gewebeschnitten. Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
46 und 48 kDa
Physikalische Form
Aszitesflüssigkeit ohne Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Embryonales Augengewebe
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt kann nicht zum Wiederverkauf erworben werden.
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sergey Malchenko et al.
Gene, 534(2), 400-407 (2013-08-21)
In vitro neural differentiation of human embryonic stem cells (hESCs) is an advantageous system for studying early neural development. The process of early neural differentiation in hESCs begins by initiation of primitive neuroectoderm, which is manifested by rosette formation, with
Caroline A Johnson et al.
Development (Cambridge, England), 147(4) (2020-02-01)
Cellular and molecular mechanisms underlying the switch from self-amplification of cortical stem cells to neuronal and glial generation are incompletely understood, despite their importance for neural development. Here, we have investigated the role of the transcription factor specificity protein 2
Louise Thiry et al.
Communications biology, 7(1), 238-238 (2024-02-29)
The fatal motor neuron (MN) disease Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is characterized by progressive MN degeneration. Phrenic MNs (phMNs) controlling the activity of the diaphragm are prone to degeneration in ALS, leading to death by respiratory failure. Understanding of the
Christen M Crosta et al.
Molecular and cellular neurosciences, 109, 103562-103562 (2020-09-29)
Abnormal dendritic arbor development has been implicated in a number of neurodevelopmental disorders, such as autism and Rett syndrome, and the neuropsychiatric disorder schizophrenia. Postmortem brain samples from subjects with schizophrenia show elevated levels of NOS1AP in the dorsolateral prefrontal
Ramsey Najm et al.
Cell reports, 32(4), 107962-107962 (2020-07-30)
Despite its clear impact on Alzheimer's disease (AD) risk, apolipoprotein (apo) E4's contributions to AD etiology remain poorly understood. Progress in answering this and other questions in AD research has been limited by an inability to model human-specific phenotypes in