MAB4703
Anti-Caspase 3 Antibody, large subunit & proform, clone 4-1-18
clone 4-1-18, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CPP32
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4-1-18, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP3(836)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Stoffwechsel
Kaspasen
Enzyme & Biochemie
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: 293 (human embryonic kidney) cell lysates
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable