MAB427-C
Anti-Cav1.1 alpha1s Antibody, clone 1A, Ascites Free
clone 1A, from mouse
Synonym(e):
Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1S, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, isoform 3, skeletal muscle, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav1.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A, monoclonal
Speziesreaktivität
plant, human, rabbit, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R15A(23645)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cav1.1 alpha1s in 10 µg of Jurkat membrane extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable