MAB3804
Anti-53BP1-Antikörper, Klon BP18
ascites fluid, clone BP18, Chemicon®
Synonym(e):
p53 Binding Protein 1
Größe auswählen
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BP18, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53BP1(7158)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunzytochemie
Immunpräzipitation. Die erwartete Größe im Immunblot ist > 250 kD. Der empfohlene Lysepuffer ist NETN. Das empfohlene Gewinnungsmittel ist Protein A mit Anti-Maus-Linker-Antikörper vom Kaninchen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable