MAB3319
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone 114-6G6
clone 114-6G6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MT1-MMP
Größe auswählen
CHF 371.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 371.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
114-6G6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
pig, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP14(4323)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry on paraffin-embedded tissue sections, use at 20 μg/mL concentration (see Ueno et al., 1997; Nakamura et al., 1999). Requires periodate-lysine-paraformaldehyde fixative (Namura et al., 1999) for 18-24 hrs. at 4°C.
EIA Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable