Wichtige Dokumente
PHL83325
Schaftosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
8-α-L-Arabinopyranosyl-6-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, Apigenin-8-C-α-L-arabinosid-6-C-β-D-glucosid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)c([C@@H]3OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4OC(=CC(=O)c4c2O)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)15-19(33)14-10(29)5-12(8-1-3-9(28)4-2-8)39-24(14)16(20(15)34)25-22(36)17(31)11(30)7-38-25/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13+,17-,18+,21-,22+,23+,25-,26-/m0/s1
InChIKey
MMDUKUSNQNWVET-VYUBKLCTSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)