MAB3222
Anti-BrdU Antibody, clone IIB5
clone IIB5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
BrdU
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IIB5, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
http://www.protocol-online.org/prot/Immunology/Immunohistochemistry. For examples of various protocols.
Flow Cytometry: 1:100-1:200; acid methanol treatment required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
In order for the antibody to work a pretreatment to expose DNA will be needed (1 mg/mL of pepsin in 0.01 M HCL 30 min at r/t)
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable