MAB2254
Anti-Tropomyosin Antibody, clone 15D12.2
clone 15D12.2, from mouse
Synonym(e):
tropomyosin 1 (alpha), cardiomyopathy, hypertrophic 3, tropomyosin 1 alpha chain, HTM-alpha, Alpha-tropomyosin, chromosome 15 open reading frame 13, Tropomyosin-1, sarcomeric tropomyosin kappa, alpha tropomyosin
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15D12.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TPM1(7168)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Stoffwechsel
Cytoskelett
Muskelphysiologie
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of the antibody detected Tropomyosin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable