MAB2162
Anti-Adrenoleukodystrophy Protein Antibody, a.a. 495-648, clone 1AL-2B4
ascites fluid, clone 1AL-2B4, Chemicon®
Synonym(e):
ALDP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1AL-2B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCD1(215)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Important Note: During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μl or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable