MAB1999
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone HA5
clone HA5, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
VLA-5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HA5, monoclonal
Speziesreaktivität
pig, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA5(3678)
Spezifität
Anwendung
Flow cytometry: 10 μg/mL
Does not detect VLA-5 by Western blot.
MAB1999 does not affect VLA-5 mediated cell adhesion to fibronectin.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable