MAB1910
Anti-Collagen Type IV α 2 Chain Antibody, clone 23IIC3
ascites fluid, clone 23IIC3, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-BSVD2, Anti-ICH, Anti-POREN2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
23IIC3, monoclonal
Speziesreaktivität
monkey, human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL4A2(1284)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Western blot: 1:500, 170 kDa.
ELISA at 1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive Control: Kidney, muscle, tendon spleen tissue
Negative Control: Neurons/glia
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable