MAB1668
Anti-Phospholipase A2 Antibody, clone CH-7
clone CH-7, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
PLA2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CH-7, monoclonal
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Lipidabhängige Signalübertragung
Alpha (85kDa) typically migrates as 100-110kDa on reducing westerns; beta migrates as 114kDa; antibody will also recognize the sPLA at approximately 14-20kDa.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable