MAB10009
Anti-IDO Antibody, clone 1F8.2
clone 1F8.2, from mouse
Synonym(e):
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
Größe auswählen
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IDO1(3620)
Allgemeine Beschreibung
suppression of the immune response to tumours and blocking the IDO pathway may be a potential target for immunotherapy.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Oxidativer Stress
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL dilution of this antibody detected IDO on 15 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cell lysate treated with interferon gamma.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable