Der Anti-IDO-Antikörper weist die IDO-Konzentration nach & wurde veröffentlicht & validiert für die Verwendung in ELISA & Western Blotting.
Western Blotting: 1:2.000–1:5.000 mittels ECL. Reagiert mit dem ~45 kDa IDO-Protein. Als Blockierungs- und Verdünnungspuffer wird PBST mit 0,05 % Tween 20 und 5 % Magermilch empfohlen. Die empfohlene Inkubationszeit beträgt 1 Stunde bei Raumtemperatur.
ELISA, direkt und indirekt: 1:2.000–1:10.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
45 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-1056
Physikalische Form
Flüssigkeit auf PBS, pH 7,4.
Format: Aufgereinigt
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Frontiers in cellular and infection microbiology, 9, 184-184 (2019-06-25)
Toxoplasma gondii (T. gondii) is an obligate intracellular parasite and belongs to the phylum Apicomplexa. T. gondii is of medical and veterinary importance, because T. gondii causes the parasitic disease toxoplasmosis. In human cells, the interferon-gamma inducible indoleamine 2,3-dioxygenase 1
The aromatic amino acid L-tryptophan (Trp) is essentially metabolized along the host and microbial pathways. While much is known about the role played by downstream metabolites of each pathways in intestinal homeostasis, their role in lung immune homeostasis is underappreciated.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value