LUXMIXTB
mPAGE® Lux Mixing Tube
Opaque tube for mixing MPAGE® Lux reagents
Synonym(e):
opaque mixing tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE® Lux Mixing Tube, 5pk,
Materialien
high-density polyethylene lid
polypropylene tube
Beschreibung
for use with mPAGE® Lux Curing Station
Verpackung
pack of 5 packs
Hersteller/Markenname
mPAGE®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × B × H
22.86 cm × 15.24 cm × 3.6 cm
Kompatibilität
for use with
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.