Merck
LA1HCG6S2
Millipore
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter
A1HC, filtration area 1.8 m²
Synonym(e):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, A1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter, A1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Beschreibung
Post-TFF (Prostak) clarification fluids
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Durchmesser
40.64 cm (16 in.)
Filtrationsfläche
1.8 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
A1HC
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration der Einheit: Stapeldesign
Stapeldesign: 40,64 cm Durchmesser, 8 Küvetten
Anwendung
Post-TFF (Prostak) Klärungsflüssigkeiten
Spezifikationen
Filtergrad: A1HC
Angaben zur Herstellung
Desinfektionsprotokoll
Kann für 20 Zyklen mit heißem aufbereitetem Wasser bei 80 °C für 30 Minuten desinfiziert werden
Sterilisationsmethode
Kann durch 3 SIP (Steam-in-Place)-Zyklen von 30 min bei 123 °C sterilisiert werden
Hinweis zur Analyse
Das Abwasser einer autoklavierten (1 Zyklus von 30 min bei 123 °C) Stapelvorrichtung ist nach einem WFI-Spülen mit 100 l/m2 Medienoberfläche negativ
Extrahierbare Substanzen: Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 30 min bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche
Gesamter organischer Kohlenstoffrest (TOC - total organic carbon): nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C nach dem Spülen mit Reinwasser zu 100 l/m2 Medienoberfläche je autoklavierter (1 Zyklus von 30 Minuten bei 123 °C) 30,48 cm 16er-Stapelvorrichtung
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3