Merck
KW19A04NN3
Millipore
Milligard®, 1,2 µm, Opticap®-XL-Kapsel
inlet connection diam. 1/4 in., Opticap® XL 4, pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonym(e):
Opticap XL 4 with Milligard- 4" 1.2 μm NPT/NPT 3pk
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 4
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
7.7 in.
Breite
3.3 in.
Nennlänge Kartusche
4 in. (10 cm)
Filtrationsfläche
0.2 m2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤25 mg/capsule
Matrix
Milligard®
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
NPT inlet connection
NPT outlet connection
(6 mm (1/4 in.) NPT Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Double Easy-Open bag
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Hinweis zur Analyse
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckgeräterichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Konformität mit Artikel 3 § 3 dieser Druckgeräterichtlinie besitzt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3