KR01A10HH1
Opticap® XL10 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonym(e):
Opticap XL10 Polygard CR 1.0 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Länge
33.5 cm (13.2 in.)
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Breite Einlass bis Auslass
33.5 cm (13.2 in.)
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤55 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CR
Porengröße
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Allgemeine Beschreibung
Das KR01A10HH1 Opticap® XL10 Polygard® CR-Medium bietet eine Porengröße von 1,0 μm. Dieser Einzelschicht-Kapselfilter weist ein Schlauchtüllenverbindung mit 9/16 Zoll Durchmesser auf.
Opticap XL-Kapselfilter eliminieren den Zeit- und Kostenaufwand,der mit der Montage, Reinigung und Validierung von Edelstahlgehäusen verbunden ist. Das patentierte Design der Kapsel bietet eine unübertroffene thermische und hydraulische Spannungsfestigkeit, was hohe Zuverlässigkeit, Vertrauen in den Sterilitätsprozess und verbesserte Sauberkeit zur Folge hat. Das einzigartige Kapseldesign mit Polygard® CR-Medium minimiert das Totvolumen und reduziert Produktionsverluste.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Sonstige Hinweise
Verlinkung
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar