MAB317
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide Antibody, α hCGRP a.a. 28-37, clone CD8
clone CD8, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
CHF 505.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 505.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CD8, monoclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, human
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CALCA(796)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Hormone & Rezeptoren
ELISA: against BSA-conjugated alpha CGRP peptide.
Optimal working dilutions to be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable