Wichtige Dokumente
KK-1L-BK
Millipore
Anti-D (Klon MS-26), FFMU
Anti-D from the clone MS-26, Human IgG, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Anti-D (clone MS-26), FFMU
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-26, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-D-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Dieser Antikörper reagiert mit DVI-Erythrozyten. Da es sich um IgG handelt, ist ein Sensibilisierungsverfahren erforderlich, um die Agglutinierung einzuleiten, z. B. Anti-Humanglobulin, Enzymaddition oder durch verschiedene automatisierte Methoden. Es ist der Ideale Mischungspartner für jedes der Millipore IgM-Anti-D-FFMU, um ein gemischtes IgM/IgG-Reagens zu erzeugen.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken.
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts.
Rechtliche Hinweise
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 %<nbsp/>(w/v) Natriumazid.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable