KGEPS10TT1
Millipore Express® SHF 0.2µm, Opticap® XL 10 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC/TC, Sterile
Synonym(e):
Opticap XL 10 Millipore Express SHF Sterile 0.2 m 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHF, Opticap® XL Kapsel, sterile, Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Materialien
polyester support
polyethersulfone
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
irradiated
sterile
Produktlinie
Opticap® XL 10
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤32.7 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
33.5 cm (13.2 in.)
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Filtrationsfläche
0.57 m2
Durchm. Einlassanschluss
1.5 in.
Breite Einlass bis Auslass
33.5 cm (13.2 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1.5 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHF
Porengröße
0.2 μm
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
After sterilization and a controlled water flush of 11 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich