IM36
Anti-MMP-3 (Ab-1) Mouse mAb (55-2A4)
liquid, clone 55-2A4, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
55-2A4, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
porcine, rat, sheep, human
Darf nicht reagieren mit
bovine, mouse, rabbit
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP3(4314)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see comments and application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable