IBFP0785C
Immobilon® Blotting Filter Paper
100 sheets, 7 cm x 8.4 cm, Chromotography-Grade Blotting Paper for blotting
Synonym(e):
Blotting membrane, Filter paper
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Immobilon® Blotting Filter Paper, 7 x 8.4 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
Materialien
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filter L × B
7 cm × 8.4 cm
Dicke
550 μm
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.