Merck
HNWP09000
Millipore
Nylon-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Netzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HPWP
Anwendung
0,45 µm Porengröße, hydrophile Nylonmembran, Durchmesser 90 mm