GWSC045
Probenahmekapsel für Metallanalysen 0,45 µm
Disposable, EPA-accepted method for collecting groundwater prior to dissolved metals analysis.
Synonym(e):
0,45-µm-Probennahmekapsel, Kapsel für die Metallprobenahme, Metallanalysekapsel
Größe auswählen
CHF 55.10
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 55.10
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
0.7 bar max. differential pressure (10 psid)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Höhe
102 mm
Durchmesser
7.6 cm
Filtrationsfläche
600 cm2
Porengröße
0.45 μm pore size
Blasenpunkt
≥2070 mbar, air with water at 23 °C
Fitting
1/8 in. male NPT inlet connection
1/8 in. male NPT inlet fitting (external threaded connections)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting (external threaded connections)
stepped hose adapter for ≤ 3/8 in. I.D tubing
Anwendung(en)
environmental
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile:
•Jeder Kapsel liegt ein Zertifikat bei, auf dem die geringsten nachweisbaren Mengen (Lowest Detectable Level, LDL) für 67 Metalle und 2 Anionen aufgeführt sind
•Filter- und Gehäusematerialien mit geringen extrahierbaren Substanzen verringern den Hintergrund während der Probenanalyse
•Mit drei verschiedenen Porengrößen erhältlich, um einer Vielzahl von Wasserqualitäten zu entsprechen: 5,0 µm für große Partikel, 1,0 µm für normale Partikel, 0,45 µm für relativ reines Wasser
Anwendungen:
Ökologische Überwachung, Analyse zur Bestimmung des gelösten Metallanteils im Wasser
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13