GF037
Thrombopoietin
TPO (Thrombopoietin, Mpl-ligand, MGDF) stimulates the proliferation & maturation of megakaryocytes & promotes increased circulating levels of platelets in vivo.
Synonym(e):
TPO
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Spezifische Aktivität
≥1x10(e6) U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/mg Endotoxin (of human TPO; 1 EU/μg)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... TPO(7173)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1