Merck
FRZ0010L001P5
Millipore
Mobius®-Gold-2D-Gefrierbaugruppe mit Helium IT
10L PureFlex film with AseptiQuik® G connectors
Synonym(e):
Mobius®, Gold mit Helium IT, 10 L, PF FRZ TRN-Baugruppe mit ASPQ G
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
C-Flex® tubing (374)
PureFlex device (film)
connections (AseptiQuik G connector)
Qualitätsniveau
Agentur
certified by the (Assembly performed under ISO Clean Room Class 7 conditions in a facility)
certified by the ISO (Bags manufactured under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility)
Sterilität
sterile; γ-irradiated (level of 25-40 kGY)
Produktlinie
Mobius® Freeze
Verpackung
package of 5 ×
Parameter
-80-60 °C temp. range (112-140 °F)
10 L process volume
Allgemeine Beschreibung
Die Mobius®-2D-Freeze-Baugruppe für den Einmalgebrauch bietet eine robuste Lösung zum Einfrieren und Auftauen, die eine sichere Lagerung und den sicheren Transport Ihres wertvollen Produkts bei sehr niedrigen Temperaturen ermöglicht und gleichzeitig die Integrität des Endprodukts aufrechterhält. In Kombination mit der RoSS-®-Schale (Robust Storage and Shipping) ermöglicht diese Lösung den einfachen und sicheren Schüttguttransfer von Wirkstoffen und Produkten zwischen mehreren Standorten und bietet so Flexibilität und Sicherheit für Ihre Prozesse. Diese standardmäßige 2D-Freeze-Einheit ist in den Größen 1 l, 5 l, 10 l und 20 l erhältlich. Sie besteht aus unserer PureFlex-Folie und wurde für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu -80 °C während des Gefrierens, der Lagerung, des Transports und des Auftauens getestet.
Anwendung
Einfrier-/Auftauanwendungen
Schutz und Einfrieren Ihres Wirkstoff-Schüttguts
Verpackung
Fünf (5) Baugruppen pro Packung, wobei jede Baugruppe fünf (5) 5-l-Beutel enthält
Komponenten
PureFlex-FolieC-Flex-374-LaborschlauchAseptiQuik-G-Anschluss NovaSeal-Quetschschlauch
Sonstige Hinweise
• Mobius®-2D-Freeze-Baugruppen sind ausschließlich für die Verwendung mit RoSS®-Schalen zur einmaligen Verwendung bestimmt.• Der Benutzer ist allein verantwortlich und haftbar für die Validierung und Verwendung der Mobius®-Beutelbaugruppen, die über die von uns angegebenen Spezifikationen hinausgehen.• Handhaben Sie die Mobius-®-Baugruppe stets vorsichtig.• Handhaben Sie die Mobius-Baugruppe erst, wenn sie vollständig aufgetaut ist.
Rechtliche Hinweise
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ross is a registered trademark of Thermo Electron Corp.