FCMAB101A4
Milli-Mark® Anti-BrdU Antibody, clone BU-1 Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone Bu-1, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
BrdU
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Bu-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable