Merck
FALP04700
Millipore
Fluoropore®-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; Porengröße 1,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
≥100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Blasenpunkt
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Fluoropore® Membran ist hydrophob und besteht aus Polytetrafluorethylen(PTFE)-Polymer. Das PTFE ist an einen hochdichten Polyethylenträger gebunden, um Filteranwendungen zu verbessern. Fluoropore® Membranfilter finden Anwendung in der Luftüberwachung, Filtration und Entlüftung von Gasen, in der Ultraviolett(UV)-Spektroskopie, beim Klären von Säuren, Basen und Lösungsmitteln.
Anwendung
  • Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fluoropore® Membranen weisen Konsistenz und eine breite chemische Kompatibilität auf.
  • Biologisch und chemisch inert.
  • Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten.
  • Für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cheryl L Weyant et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3306-3314 (2019-02-26)
Traditional biomass stoves are a major global contributor to emissions that impact climate change and health. This paper reports emission factors of particulate matter (PM2.5), carbon monoxide (CO), organic carbon (OC), black carbon (EC), optical absorption, and scattering from 46
Rui Rong et al.
Nanotoxicology, 13(3), 354-368 (2019-02-02)
Nanomaterials are widely used in an ever-increasing number of consumer and industrial products. It is therefore essential that the toxic effects of nanomaterials are understood in order to improve product safety. Here we evaluate the toxicity of inhaled halloysite nanotubes
J M Pacheco et al.
Transboundary and emerging diseases, 64(2), 564-573 (2015-08-26)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious livestock disease of high economic impact. Early detection of FMD virus (FMDV) is fundamental for rapid outbreak control. Air sampling collection has been demonstrated as a useful technique for detection of FMDV RNA