FALP02500
Fluoropore-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter; Porengröße 1,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
≥100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Blasenpunkt
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unsere Omnipore Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Anwendung
- Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- Filtern oder Entlüften von Gasen
- UV-Spektroskopie
- Partikelüberwachung
- Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analyse auf Mikroplastik