Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
EZFITMHTA3
Millipore
EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
Synonym(e):
EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf, Filtrationskopf, Verteilerkopf
Größe auswählen
3 UNITS
CHF 837.00
CHF 837.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 UNITS
CHF 837.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
CHF 837.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 3 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf ist ein wesentlicher Teil des EZ-Fit® Filtrationssystems und dazu konzipiert, die EZ-Fit® Trichter während des Filtrationsprozesses zu halten. Der Verteilerkopf ist autoklavierbar und leicht auseinanderzunehmen, wodurch die Möglichkeit der Biofilmbildung reduziert wird. Der Silikon-O-Ring ermöglicht eine ordnungsgemäße Montage des Kopfs an dem EZ-Fit® Verteilersystem.
Anwendung
Der EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf wird zum Halten der EZ-Fit® Trichter während des routinemäßigen Filtrationsprozesses verwendet. Flüssigproben von Rohstoffen, Produkten im Prozess und fertigen Produkten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie können mit dieser Ausrüstung geprüft werden.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany