EFHAW100M3
EZ-Fit® blauer Trichter HAWG 100 ml Multipack
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, multi packaging of 3 units, suitable for solid and liquid cultivation
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit mit saugfähiger Einlage, EZ-Fit® Filtrationstrichter, Filtrationseinheit
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
gridded white filter
low-density polyethylene plug
mixed cellulose esters (MCE)
polystyrene cover
styrene-butadiene device
Qualitätsniveau
Agentur
EP
ISO
USP
Sterilität
sterile; electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Multi packaging of 3 units
Parameter
100 mL sample volume
Kapazität
100 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
industrial qc
water monitoring
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The filtration units are e-beam irrated, a vented lid covers the sample throughout filtration, and a 360° rim prevents forceps from accidentally touching the membrane filtration area during membrane transfer, to protect samples from contamination while ensuring reliable microbial enumeration results.
The EZ-FIT® Azure feature makes the EZ-FIT® filtration unit even more ergonomic and convenient with transparent funnel and all-around filling level indicators for an easy filling from any angle. The innovative funnel assembly design prevents any leaks or sample by-pass of the membrane.
The blue units provide the extra flexibility of either transferring the membrane to an agar plate or converting the device into a Petri dish by adding the liquid media, after filtration.
The filtration units conform to international standards and minimize sample residue. The units can be stacked to save the work area. This disposable device is designed to fit onto the EZ-FIT® Manifold, which features specific EZ-FIT® Filtration heads.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der transparente Trichter lässt Sie aus jedem Winkel sehen, wann die Filtration abgeschlossen ist
- Dank den Rundum-Füllstandindikatoren besteht keine Notwendigkeit zum Drehen des Trichters, wenn er auf der Filtrationshalterung platziert wird
- Die Form der Membranbasis erleichtert das Übertragen der Membran mit einer Pinzette
- Das Design der Einheit lässt zu, dass der Trichter mit einer Hand entfernt wird
- Die Einheiten sind stapelbar und sparen Platz im Arbeitsbereich
- Wird mit einem Petri-Pad geliefert
Artikel
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.