Merck
EFHVW10IS
Millipore
EZ-Fit® Filtrationseinheit, weiße Membran, 0,45 µm Porengröße, 100-mL-Trichter, einzeln verpackt, ohne Kartonscheibe
pore size 0.45 μm, PVDF, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit ohne saugfähige Einlage, Membranfiltereinheit aus einer glatten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7004
Sterilität
electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Single packaging
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-FIT®-Filtrationseinheit ist ein Einweg-Filtrationsprodukt mit einer weißen unbedruckten Membran aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) und einem rosafarbenen Unterteil. Sie ermöglicht eine sichere und schnelle Membranfiltration, indem sie die Risiken einer mikrobiologischen Analyse vermeidet.
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt ist für die EZ-FIT®-Filtrationsleiste konzipiert, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Anwendung
Die EZ-FIT® Filtrationseinheiten werden für allgemeine mikrobiologische Analysen wie zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl von Antibiotika und Lösungsmitteln eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.