Wichtige Dokumente
CX2414
Supelco
Cyclopentane
OmniSolv®
Synonym(e):
Pentamethylene
About This Item
Lineare Formel:
-CH2(CH2)3CH2-
UNSPSC-Code:
41116105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Zusammensetzung
Cyclopentane, ≥85.0%
2,2-Dimethylbutane, ≤15.0%
n-pentane, ≤3.0%
Verunreinigungen
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Übergangstemp.
flash point 1.7 °C
UV cutoff
≤198 nm
UV-Absorption
λ: 198 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (2,2-Dimethylbutane)15.0% maxAssay (Cyclopentane)85.0% minAssay (Total)99.8% minAssay (n-Pentane)3.0% maxCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 198 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Cut-off198nm maxWater (H2O)0.02% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.1 °F
Flammpunkt (°C)
1.7 °C