Wichtige Dokumente
CT99N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonym(e):
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 100.0μm
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Länge
11.8 cm (4.6 in.)
AD
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
Nennlänge Kartusche
4.6 in. (11.8 cm)
Porengröße
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
Aufnahme
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type liquid
Fitting
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Anwendung(en)
industrial qc (product testing)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany