Wichtige Dokumente
CT25N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonym(e):
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 25.0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Länge
11.8 cm (4.6 in.)
AD
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
Nennlänge Kartusche
4.6 in. (11.8 cm)
Porengröße
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
Aufnahme
sample type soft drink
sample type liquid
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type bottled water
sample type beer
Fitting
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Anwendung(en)
industrial qc (product testing)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany