Wichtige Dokumente
CT10F1C50
Millipore
Polygard® CT Kartuschenfilter
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
Polygard® CT CLAR SER 50/PK
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Polygard
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Porengröße
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CT01F1C50CT05F1C50CT01F1050
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
pore size
10.0 μm nominal pore size
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pore size
0.5 μm nominal pore size, 0.5 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany