Merck
CHGE73HS3
Millipore
Millipore Express® SHC High Area, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polypropylene support
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤169.2 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.8 in.
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Filterdurchm.
2.7 in. (6.9 cm)
filter filtration area
3.0 m2
Filtergröße
30 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Millipore Express® SHC Filter umfassen einen integrierten Polyethersulfonmembranvorfilter, der die 0,2-μm-Membran vor vorzeitigem Verstopfen schützt und die Filtrationskapazität ausweitet, um eine Leistung mit Sterilisationsqualität und überragendem Durchsatz bereitzustellen. Der CHGE73HS3 Kartuschenfilter umfasst eine 0,5/0,2-μm-Porengröße, einen Filtrationsbereich von 0 und eine Code-7-Kartuschenkonfiguration.
Millipore Express® SHC Filter stellen eine einzelne Lösung für eine Bandbreite von Prozessflüssigkeiten bereit, wodurch sie Validierungsaufwand minimieren und die Filterinventur sowie Lagerhaltung vereinfachen. Mit Millipore Express® SHC Filtern steigern Sie Ihre Produktivität, verkürzen die Zyklusdauer und senken die Kosten.
Anwendung
  • Medienadditive
  • Säulenschutz
  • Konzentrierte Proteinströme
  • Zellentnahme (nach der Klärung)
  • Kaustik/pH-Einstellmittel
  • Puffer
  • CIP-Lösung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Kapazität, hydrophile PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Validierte Leistung mit Sterilisationsqualität
  • Leichte Benetzung und Integritätsprüfung
  • Überragender Durchsatz in Strömen mit hohem Fouling, einschließlich medien- und proteinhaltige Lösungen
  • Gesteigerte Kapazität für verbesserte Prozesseffizienz und Wirtschaftlichkeit
  • Breite chemische Kompatibilität über einen breiten pH-Bereich (1–14), mit Ätzmitteln verträglich
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode: 5 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C oder 5 Vorwärts-SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C
Dieses Produkt enthält eine MILLIPORE EXPRESS® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Hinweis zur Analyse
Nach der Sterilisation und einer kontrollierten Spülung mit 60 l Wasser wiesen die Proben < 500 ppb TOC gemäß USP 643 und < 1,3 μS/cm gemäß USP 645 bei 25 °C auf.
Rückhaltung von Bakterien: Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 107 KBE/cm2 unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Bitte beziehen Sie sich auf die Benetzungsanleitung für Filter mit MILLIPORE EXPRESS® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf Filter mit MILLIPORE EXPRESS® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany