CC43
Anti-Cdh1 (Ab-2) Mouse mAb (DH01)
liquid, clone DH01, Calbiochem®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DH01, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (2 g/mg protein lysate)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Normal mouse serum
Junkat or LS174T cells
Sonstige Hinweise
Petersen, B.O., et al. 2000 Genes Dev.14, 2330.
Pfleger, C.M., et al. 2001 Genes Dev.15, 1759.
Sorensen, C.S., et al. 2001 Mol. Cell Biol.21, 3692.
Gieffers, C., et al. 1999 Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11317.
Visintin, R., et al. 1997 Science278, 460.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable