Merck
CC328-2
Sigma-Aldrich
PhotoHA-RUT, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit
Photocrosslinked hyaluronic acid hydrogel (CC328 Kit Component 2)
Größe auswählen
100 MG
CHF 210.00
CHF 210.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 210.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 210.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lyophilized powder
Anwendung(en)
cell analysis
Allgemeine Beschreibung
3D-Zellkultur, einschließlich Biodruck, ermöglicht das Erstellen von physiologischeren Zellmodellen, da Zellen gleichzeitig mit Integrinen auf allen Zelloberflächen wechselwirken können, was zur Aktivierung der spezifischen Signalwege, die in traditionellen 2D-Zellkulturverfahren nicht aktiviert werden, führt. Hydrogele sind wassergequellte Polymere, welche die Kultivierung von Zellen in drei Dimensionen ermöglichen und tiefgreifende Auswirkungen auf die Zellentwicklung, -differenzierung, -migration und -funktion haben können. Neue Bereiche der Gewebezüchtung wie 3D-Biodruck nutzen UV-photovernetzte methacrylierte Hydrogelbiomaterialien (PEGMA, GelMA, HAMA und ColMA usw.), um Zellen einzukapseln und druckbare Biotinten herzustellen. Hyaluronsäure ist das reichlichste Glykosaminoglykan im Körper und ein wichtiger Bestandteil mehrerer Gewebe im Körper. Hyaluronan kommt in der extrazellulären Matrix reichlich vor und ist an der Gewebehydrodynamik, Bewegung und Proliferation von Zellen sowie einer Reihe von Wechselwirkungen der Zelloberflächenrezeptoren beteiligt. Hyaluronsäure ist ein Polymer aus Disacchariden, die selbst aus D-Gluconsäure und Nacetyl-D-glucosamin, die durch abwechselnde β-(1→4)- und β-(1→3)-Glykosidbindungen verknüpft sind, bestehen. Das PhotoHA-RUT, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit (CC328: CC328-1, CC328-2) basiert auf aufgereinigtem Hyaluronsäuremethacrylat (HAMA), das beim Photovernetzen eine 3D-Umgebung für Zellen bereitstellt, die ihrer nativen Umgebung ähnelt. Neben dem Hyaluronsäuremethacrylat enthält das Kit außerdem den Photoinitiator Ruthenium/Natriumpersulfat, mit dem Anwender ihre Photovernetzungsexperimente optimieren können (d. h. Verändern der Hydrogelsteifheit oder Gelierungsgeschwindigkeit).PhotoHA ist eine Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
Anwendung
Die Photovernetzung wird durch eine Lichtquelle mit 400–450 nm eingeleitet.
Verpackung
1 Kit
Komponenten
CC328-2 (bei -20 °C lagern): Methacrylierte Hyaluronsäure, 1 x 100 mg (CS226444).
Hinweis: Das vollständige PhotoHA-RUT, methacryliertes Hyaluronsäurehydrogel-Kit (CC328) besteht aus CC328-1 und CC328-2, die separat verkauft werden.
Qualität
Aussehen: Lyophilisiertes PulverSterilität (USP-modifiziert): Kein WachstumTransplantationseffizienz: 50–70 %pH-Wert: 6,0–8,0Osmolalität: 200–400 mOsmo/kg H2O in 1 X PBSMolekülmasse: 100–150 kDaNMR: CharakteristischZellkompatibilität: Charakteristisch
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)