Wichtige Dokumente
AX1699MC
Supelco
Solvent MC
AQUASTAR®
Synonym(e):
Karl Fischer
About This Item
UNSPSC-Code:
41115601
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 55.6 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Methanol-chloroform solvent for oils and fats
AX1699MC-1, AX1699MC-3 and AX1699MC-5 are packaged in 38/430 glass bottles.
Hinweis zur Analyse
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.001-0.02%
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.1 °F
Flammpunkt (°C)
55.6 °C