Wichtige Dokumente
ABT170
Sigma-Aldrich
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Tubulin alpha-1A chain, Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain
Größe auswählen
100 μL
CHF 424.00
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 424.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Alpha-Tubulin-Antikörper, nichttyrosiniert, serum, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, porcine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Mikrotubuli sind an einer Reihe von Zellaktivitäten beteiligt, die von Mitose und Transportereignissen bis zu Zellbewegung und Erhaltung der Zellform reichen. Tubulin selbst ist ein globuläres Protein, das aus zwei Polypeptiden (alpha- und beta-Tubulin) besteht. Alpha- und beta-Tubulin-Dimere werden zu 13 Protofilamenten angeordnet, die einen Mikrotubulus mit einem Durchmesser von 22 nm bilden. Tyrosinligase fügt ein C-terminales Tyrosin zu dem monomeren alpha-Tubulin hinzu. Angeordnete Mikrotubuli können durch eine zytoskelettassoziierte Carboxypeptidase wieder detyrosiniert werden. Detyrosiniertes alpha-Tubulin wird Glu-Tubulin genannt. Eine weitere posttranslationale Modifikation von detyrosiniertem alpha-Tubulin ist eine C-terminale Polyglutamylierung, die für Mikrotubuli in Neuronenzellen und der mitotischen Spindel charakteristisch ist.
Spezifität
Dieser Antikörper weist die nichttyrosinierte Form von Alpha-Tubulin nach.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem nichttyrosiniertem Alpha-Tubulin entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Weisen Sie Tubulin mit dem polyklonalen und nichttyrosinierten Anti-Alpha-Tubulin-Antikörper des Kaninchens nach, der für die Verwendung in Western Blotting, ELISA und ICC validiert wurde.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurden tyrosiniertes Alpha-Tubulin und nichttyrosiniertes Alpha-Tubulin aus aufgereinigtem porzinem Alpha-Tubulin spezifisch nachgewiesen (Gundersen, G., et al. (1984). Cell. 38(3):779–89.).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde tyrosiniertes Alpha-Tubulin in einem indirekten ELISA und einem kompetitiven ELISA spezifisch nachgewiesen, jedoch kein nichttyrosiniertes Alpha-Tubulin (Gundersen, G., et al. (1984). Cell. 38(3):779–89.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde tyrosiniertes Alpha-Tubulin in TC-7-Zellen in der Interphase spezifisch nachgewiesen, jedoch kein nichttyrosiniertes Alpha-Tubulin (Gundersen, G., et al. (1984). Cell 38(3):779-89).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandeltem oder mit Pankreas-Carboxypeptidase (PCA) behandeltem NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:2000-Verdünnung dieses Antikörpers wurden nichttyrosiniertes Alpha-Tubulin in 10 µg PCA-behandeltem NIH/3T3-Zelllysat und ein Signalverlust in unbehandeltem NIH/3T3-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~51 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 04-1117
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum in Puffer mit Serum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hui Li et al.
Frontiers in psychiatry, 9, 588-588 (2018-11-30)
Estrogen (E2) withdrawal is a core pathology mechanism for postpartum depression (PPD). Galanin (GAL), an estrogen-inducible neuropeptide has also been reported to be associated with depression. However, it still remains unclear which GAL receptors (GALRs) are involved in PPD pathologic
Lei Feng et al.
Developmental biology, 395(2), 268-286 (2014-09-23)
L-fucose, a monosaccharide widely distributed in eukaryotes and certain bacteria, is a determinant of many functional glycans that play central roles in numerous biological processes. The molecular mechanism, however, by which fucosylation mediates these processes remains largely elusive. To study
Saifeng Cheng et al.
Cell, 185(17), 3169-3185 (2022-08-01)
Mice deficient for all ten-eleven translocation (TET) genes exhibit early gastrulation lethality. However, separating cause and effect in such embryonic failure is challenging. To isolate cell-autonomous effects of TET loss, we used temporal single-cell atlases from embryos with partial or
Histone deacetylase inhibitors (HDACi) increase expression of KCa2.3 (SK3) in primary microvascular endothelial cells.
Kolski-Andreaco, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 322, C338-C353 (2023)
Marko Dunjić et al.
Nature communications, 14(1), 3791-3791 (2023-06-27)
Eviction of histones from nucleosomes and their exchange with newly synthesized or alternative variants is a central epigenetic determinant. Here, we define the genome-wide occupancy and exchange pattern of canonical and non-canonical histone variants in mouse embryonic stem cells by