Wichtige Dokumente
12-342
Sigma-Aldrich
Anti-Schaf-IgG-Antikörper aus Kaninchen, HRP-Konjugat
Upstate®, from rabbit
Größe auswählen
500 μG
CHF 218.00
CHF 218.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
CHF 218.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 218.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
sheep
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Anwendung
Anti-Schaf-IgG-Antikörper aus Kaninchen, HRP-Konjugat weist Werte von Schaf-IgG nach und wurde zur Verwendung in ELISA, WB und IH publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt
Physikalische Form
0,02 mol/l Kaliumphosphat, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,2, 10 mg/ml BSA und 0,01 % Gentamicinsulfat
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiert: 2 Jahre bei 4 °C; rehydriert: 6 Monate bei -20 ° C.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Donel A Sequea et al.
Mechanisms of ageing and development, 134(1-2), 60-63 (2012-12-19)
Moderate calorie restriction (CR) can improve insulin-stimulated Akt phosphorylation and glucose uptake in muscles from 24 month-old rats, but the specific Akt substrates linking CR-effects on Akt to glucose uptake and other cellular processes are uncertain. We probed CR's influence
Susannah L McKay et al.
PloS one, 6(1), e16077-e16077 (2011-02-02)
There is mounting evidence to suggest that the synthesis of pre-mRNA transcripts and their subsequent splicing are coordinated events. Previous studies have implicated the mammalian spliceosomal U2 snRNP as having a novel role in stimulating transcriptional elongation in vitro through
Arvin Bansal et al.
Journal of proteomics, 73(10), 2041-2049 (2010-07-06)
Exercise has been shown to improve function of the left ventricle (LV) following myocardial infarction (MI). The mechanisms to explain this benefit have not been fully delineated, but may involve improved mechanics resulting in unloading effects and increased endothelial nitric
Naveen Sharma et al.
PloS one, 8(6), e65118-e65118 (2013-06-12)
Calorie restriction (CR) (consuming ~60% of ad libitum, AL, intake) improves whole body insulin sensitivity and enhances insulin-stimulated glucose uptake by isolated skeletal muscles. However, little is known about CR-effects on in vivo glucose uptake and insulin signaling in muscle.
Naveen Sharma et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 303(12), R1261-R1267 (2012-11-02)
Akt is a serine/threonine kinase that plays a key role in numerous cellular functions including metabolism, growth, protein synthesis, apoptosis, and cell proliferation. The most consistent and robust effect of moderate calorie restriction (CR; ~60% of ad libitum, AL, food
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide the reconstitution method for this product and the recommended concentration for various uses?
    1 answer
    1. To prepare this product, add 500µl of ultrapure water to make a 1mg/ml stock solution. It is recommended to aliquot the solution to avoid repeated freezing and thawing. The reconstituted solution can be stored for up to 6 months at -20°C. This product is suitable for use in immunohistochemistry at a 1:1000-1:4000 dilution. You can review available Certificates of Analysis by visiting the documentation section on our website.
      Helpful?
  2. What is the method of reconstitution for this product and what is the concentration recommended for various uses?
    1 answer
    1. This product can be prepared by adding 500µl of ultrapure water to make a 1mg/ml stock solution. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. The reconstituted solution may be stored up to 6 months at -20°C. This product is tested for use in immunohistochemistry, at which a 1:1000-1:4000 dilution is suitable. See the link below to review available Certificates of Analysis: https://www.emdmillipore.com/product/Rabbit-Anti-Sheep-IgG-Antibody-HRP-conjugate,MM_NF-12-342#documentation